材料
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
參數
0.5 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
4.99 cm (1.96 in.)
直徑
10.8 mm
過濾面積
1 cm2
容積
0.5 mL
孔徑
10 kDa MWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
垂直设计和可用滤膜表面积可实现快速样品处理、高样品回收率(通常超过稀释起始溶液的90%)以及30倍浓度。垂直设计可最大限度地减少溶解物极化及随后的滤膜污染,并且过滤装置中的物理停止可防止旋转至干燥及潜在样品损失。收集滤液后,可通过反向旋转快捷操作高效回收浓缩样品(保留品种)。
Amicon® Ultra-0.5装置未经灭菌处理,仅供一次性使用。Amicon® Ultra 0.5 mL过滤器的垂直滤膜设计和反向旋转功能可在更短的旋转时间内实现较高的性能。
應用
- 采用10,000 Dalton分子量截留Ultracel®滤膜超滤
- 浓缩含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品
- HPLC之前,纯化在组织培养基提取物或细胞裂解物中发现的高分子组分、去除引物、连接子或标记反应混合物中的高分子并去除蛋白质
- 脱盐、缓冲液更换和蛋白透析等
特點和優勢
- Ultracel®再生纤维素滤膜配有10 kDa NMWCO,其保留物回收率超过90%
- 浓缩500 μL至15 μL
- 浓缩系数25至30倍
- 样品回收率高(稀释起始溶液超过90%)
- 处理时间快:10至30分钟
- 反向旋转功能,确保一致的回收率
外觀
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
市售蛋白标记试剂盒让研究人员可以灵活定制自己的免疫检测panel。
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Amicon Pro 让蛋白纯化更简单。此系统可提供一致的样品制备,可实现更可靠的蛋白回收率、同时保证纯度、简化数据生成。
條款
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
標準化和減少細胞外小泡製備工作流程的最佳實踐,消除死細胞衍生小泡對 EV 製備的污染。
如果必須從少量樣品 (0.5-10 mL) 中純化抗體,則建議使用 Amicon® Pro 純化系統。
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.