重要文件
ACS5010
Millipore
Amicon® Pro纯化系统,配备Ultra-0.5设备
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
同義詞:
Amicon Ultra-0.5 System, Pro Purification System
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Pro
參數
10 mL sample volume
技術
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
長度
12 cm (4.7 in.)
直徑
2.97 cm
過濾面積
1 cm2
有效容積
10 mL
孔徑
10 kDa NMWCO
運輸包裝
ambient
一般說明
Amicon ®Pro纯化系统12包包括:12个Amicon Ultra NMWCO 10 kDa过滤器、12个交换装置和12个含帽收集管。
过滤器类型:超滤
过滤器编码:PLCGC
應用
Amicon Pro纯化系统-10 kDa离心工具崩解蛋白纯化与浓缩&缓冲液交换。
特點和優勢
最小最终浓缩体积:15 µL
外觀
色码:透明,带有粉色盖
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
奈米粒子純化與生產中的過濾方法與膜過濾器選擇。
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.