Merck
首頁蛋白質濃度與緩衝液交換使用 Centricon® Plus-70 離心過濾裝置進行大容量濃縮
使用 Centricon® Plus-70 離心過濾裝置進行大容量濃縮
大容量離心過濾裝置是攪拌池超濾裝置的方便替代品,可從大量溶液中純化蛋白質。攪拌池過濾溫和、效率高,而且具有可拆卸的膜,具有最大的靈活性。然而,離心式超濾器也有自己的優點:
  • 設備已預先組裝好,可立即使用
  • 可處理 15 - 65 mL 的容量;
  • 旋轉時間快 (幾分鐘)
  • 無需重新填充儲存庫 (減少污染風險)<
以下方案是一個示例,展示了如何使用 Centricon® Plus-70 離心過濾裝置 來純化和濃縮由人類高親和 IgE 受體的α和γ亞單體組成的融合蛋白。純化的α-γ融合蛋白再與Sepharose® (GE)珠子結合,製成分離人類IgE抗體的親和柱。(Note: protocol courtesy of GKT School of Biomedical Sciences, London.)
方法
  1. 將高親和IgE受體的α和γ亞單體組成轉換到小鼠骨髓瘤細胞株NS0中,並在蛋白質G柱上純化分泌的融合蛋白。
  2. 使用 Centricon® Plus-70離心過濾裝置 在3000 x g的擺動桶轉子中,將洗離的蛋白質從500-1000 mL濃縮到5-10 mL,時間為10分鐘(每個過濾單位60 mL)。
  3. 在組織培養級無疊氮化鈉 PBS 中也使用相同的單位進行緩衝液交換。
  4. 濃縮的樣品在無菌條件下使用 0.2 μm 孔徑的過濾器進行過濾消毒。
結果
根據分光光度分析,使用Centricon® Plus-70裝置回收了18.8 mg/L的alpha-gamma融合蛋白(數據未顯示)。HPLC痕量分析揭示了人類FcεRI的α-γ融合成分的輪廓(見下圖)。
人類 FcɛRI 的 alpha-gamma 融合成分的 HPLC 圖譜
人類 FcɛRI 的 alpha-gamma 融合成分的 HPLC 圖譜