緩衝參考中心
- 選定生物緩衝液的 pH 值範圍圖 (25 °C, 0.1 M)
- Tris 或 Trizma® Buffer Preparation - pH vs.溫度
- 磷酸緩衝液製備 - 0.2 M 溶液
- Citric Acid - Na2HPO4 Buffer Preparation, pH 2.6-7.6
- 柠檬酸 - 柠檬酸钠缓冲液制剂,pH 3.0-6.2
- 醋酸鈉 - 醋酸緩衝液製劑,pH 3.7-5.6
- Na2HPO4 - NaH2PO4 Buffer Preparation, pH 5.8-8.0 at 25 °C
- Imidazole (glyoxaline) - HCl Buffer Preparation, pH 6.2-7.8 at 25 °C
- 碳酸鈉 - 碳酸氫鈉緩衝液製劑,pH 9.2-10.8
- 緩衝液製備公式和方程式
選擇正確的生物緩衝液
根據您的 pH 值要求以及 pKa(一種酸強度計量方法,考慮了 pH 值、濃度和溫度)來選擇緩衝液。此外,還應該考慮您的確切應用的法規或純度需求。以下表格可協助您根據 pH 值和 pKa 來製備許多常見的緩衝液。
除了以下表格之外,我們還開發了幾個 緩衝液配方計算機,以協助您製備緩衝液。
用於凝膠電泳的TBE和TAE的配方稍微複雜一些。
什麼是緩衝液等級?
緩衝液等級表示適合不同用途的品質和雜質等級。我們提供六種等級的緩衝液,分別適用於一般實驗室用途、最終藥物配方和製造,以及可能需要痕量金屬測試或特定純度材料的兩者之間的應用。
選定生物緩衝液的有用 pH 值範圍圖表 (25 °C, 0.1 M) |
---|
參考資料
1.
Dawson R, Elliot D, Elliot W, Jones KM. 1986. Data for Biochemical Research. 3rd ed.. Oxford Science Publ..