大容量樣品的蛋白質濃度
超濾 (UF) 是一種壓力驅動的對流製程,使用半透膜按分子大小和形狀分離物種。UF 的效率很高,可以同時進行濃縮和脫鹽。不同於化學沉澱 (例如使用乙醇或苯酚/氯仿),UF 不會產生相變,而相變通常會使易變性物質變性。蛋白質、DNA 和 RNA 樣品可以在不使用共沉澱物的情況下,以高達 99% 的起始物質回收率進行例行濃縮。
我們的壓力驅動 UF 裝置有兩種形式:
大容量離心過濾器
離心過濾器設備是蛋白質、DNA 和 RNA 濃縮和脫鹽的強大工具。離心濃縮器裝置是分離大容量高、低分子量物種的理想選擇。我們的大容量離心過濾裝置已預先組裝好,可立即使用。單個裝置可處理高達 70 mL 的容量。對於更大的容量,可同時旋轉多台裝置。旋轉時間通常以分鐘計算。
攪拌池超濾
當您的樣品容量超過離心裝置的處理能力,或您需要比離心更溫和的處理方法時,請選擇攪拌池超濾。
自 1965 年以來,攪拌池裝置已成功用於從大量溶液中純化蛋白質。我們的攪拌池專為溫和、有效地濃縮或純化大分子溶液而設計,容量從 3 到 400 mL 不等。
使用攪拌池同時進行反過濾和濃縮,可提供分析物質的濃度和緩衝液,以便進行額外的純化步驟或選擇分析/檢測方法。在超濾過程中,雖然非滲透物質的濃度增加,保留液體的體積減少,但膜滲透物質(如鹽和微溶質)的濃度維持不變。