重要文件
17457
Sigma-Aldrich
α-溴异丁酸甲酯
≥99.0% (GC)
同義詞:
2-溴-2-甲基丙酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CBrCOOCH3
CAS號碼:
分子量::
181.03
Beilstein:
1209484
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
密度
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
InChI 密鑰
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
可生成带有甲基末端基团的聚合物的原子转移自由基聚合 (ATRP) 引发剂
甲基 α-在 Reformatsky反应中使用了溴异丁酸盐,以制备 1,4-二取代 3,3-二甲基氮杂环丁烷-2-酮 [1]
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reformatsky reaction of methyl ?-bromoisobutyrate with Schiff bases derived from salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde.
Russ. J. Org. Chem., 40(6), 834-836 (2004)
條款
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。