化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
密度
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(Br)C(Br)=O
InChI
1S/C4H6Br2O/c1-4(2,6)3(5)7/h1-2H3
InChI 密鑰
YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 作为原子转移自由基聚合(ATRP)引发剂,用于氧化石墨烯表面上羟基的官能化
- 形成一个 N保护的卤代二烯酰胺,在铜(I)和叔胺存在下提供四元和五元内酰胺
- 通过与低聚己内酯二醇反应制备聚己内酯大分子引发剂 通过与固定在外表面的ATRP引发剂反应制备介孔二氧化硅纳米粒子
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
條款
ARGET ATRP procedure facilitates PMMA polymer brush growth with surface cleaning and initiator monolayer deposition.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。
相關內容
We presents an article about ARGET ATRP, and its procedure for PMMA polymer brush growth. Surface preparation before polymer brush growth consists of two steps: surface cleaning and initiator monolayer deposition.