化驗
97%
形狀
solid
mp
45-49 °C
SMILES 字串
CC(C)(Br)C(=O)OCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C10H16Br2O4/c1-9(2,11)7(13)15-5-6-16-8(14)10(3,4)12/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
ZPBJLEZUJMQIHC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
查找如何利用原子转移自由基聚合(ATRP)工具合成明确的官能化聚合物。
ATRP is a successful method for precise polymer synthesis with controlled molecular weights and high chain end functionalities.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
過去二十年來,受控活體聚合(CLP)技術發展迅速。
條款
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。