跳轉至內容
17455
α-溴异丁酸叔丁酯
≥98.0%
同義詞:
2-溴-2-甲基丙酸叔丁酯
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
關於此項目
線性公式:
(CH3)2CBrCOOC(CH3)3
CAS 編號:
分子量::
223.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-924-7
Beilstein/REAXYS Number:
1905654
MDL number:
Assay:
≥98.0%
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
Quality Segment
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.436
density
1.196 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-7(2,3)11-6(10)8(4,5)9/h1-5H3
InChI key
IGVNJALYNQVQIT-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl α-bromoisobutyrate was used as an initiator in the atom transfer radical polymerisation (ATRP) of 2-(acetoacetoxy)ethyl methacrylate (AEMA).
圖示
Exclamation mark
警示詞
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶向器官
Respiratory system
存儲類別/等級
10 - Combustible liquids
到底發生了什麼事?
WGK 2
閃點 (F)
Not applicable
閃點(°C)
Not applicable
PPE(個人防護裝備)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)