Merck
Cytokiny hematopoetyczne
Cytokiny hematopoetyczne to duża rodzina zewnątrzkomórkowych ligandów, które stymulują komórki krwiotwórcze do różnicowania się w osiem głównych typów komórek krwi. Liczne cytokiny są zaangażowane w regulację hematopoezy w ramach złożonej sieci pozytywnych i negatywnych regulatorów. Niektóre cytokiny mają bardzo wąską specyficzność liniową swoich działań, podczas gdy wiele innych ma raczej szerokie i nakładające się zakresy specyficzności.1
Wymienione w tej sekcji są cytokiny, których dominującym działaniem wydaje się być stymulacja lub regulacja komórek krwiotwórczych. Obejmuje to GM-CSF, G-CSF, M-CSF, interleukiny, EPO i TPO.Istnieje wiele innych cytokin, które wywierają głęboki wpływ na tworzenie i dojrzewanie komórek krwiotwórczych, w tym czynnik komórek macierzystych (SCF), ligand flt-3/flk-2 (FL) i czynnik hamujący białaczkę (LIF). Inne cytokiny lub ligandy, takie jak jagged-1, transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β) i czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α) również odgrywają znaczącą rolę w modulowaniu hematopoezy.
CytokinaFunkcja w hematopoezie
Erytropoetyna (EPO)Produkcja czerwonych krwinek
Flt-3Stymulacja komórek macierzystych i rozwijających się komórek dendrytycznych
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF)Stymulacja zróżnicowanego zestawu kolonii granulocytów i makrofagów
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów (G-CSF)Stymulacja kolonii granulocytówstymulacja kolonii granulocytów
Interleukina-2 (IL-2)proliferacja komórek T
Interleukina-3 (IL-3) Tworzenie kolonii granulocytów, makrofagów, eozynofilów, megakariocytów i erytroidów
Interleukina-5 (IL-5)Różnicowanie komórek B i regulacja eozynofilów
Interleukina-6 (IL-6)Różnicowanie komórek B
Interleukina-7 (IL-7)Indukcja limfocytów TIndukcja limfocytów T
Interleukina-11 (IL-11)Stymulacja megakariocytów i linii komórek plazmocytoma
Czynnik hamujący białaczkę (LIF)Różnicowanie i tłumienie klonogenności komórek białaczkowych
Czynnik stymulujący tworzenie kolonii makrofagów (M-CSF)Stymulacja kolonii makrofagów
.Czynnik komórek macierzystych (SCF)Proliferacja komórek tucznych i komórek macierzystych
Trombopoetyna (TPO)Regulacja produkcji płytek krwi; stymulacja megakariocytów IL-3 i SCF
Tabela 1Regulacja hematopoezy przez cytokiny
Zaproponowano dwa modele definiujące rolę czynników wzrostu w różnicowaniu hematopoetycznym.
  • Model indukcyjny przypisuje cytokinom bezpośrednią rolę w różnicowaniu komórek; los komórek jest zdeterminowany głównie przez rodzaj czynnika wzrostu działającego na komórkę2
  • Model tochastyczny sugeruje z góry określony program różnicowania komórek; czynniki wzrostu są wymagane szczególnie do przeżycia i proliferacji zaangażowanych komórek progenitorowych3
Oba modele opierają się na dowodach, że czynniki wzrostu kontrolują przeżycie i proliferację linii krwiotwórczych, a także przekazują prawdziwy sygnał determinujący linię w hematopoezie.1 Przyszłe badania koncentrujące się na wyjaśnieniu unikalnej roli czynników wzrostu w konkretnej sytuacji i/lub mikrośrodowisku w różnych sytuacjach chorobowych mogą okazać się kluczowe z klinicznego punktu widzenia.
Cytokiny hematopoetyczne w hematopoezie
Rysunek 1.Cytokiny hematopoetyczne stymulują komórki krwiotwórcze do różnicowania się w podstawowe typy komórek krwi.
Materiały
Przepraszamy, wystąpił nieoczekiwany błąd
Network error: Failed to fetch
Zaadaptowano z Hematopoietic Cytokines autorstwa Jennifer Fries, BioFiles 2009, 4.5, 8.
.
Referencje
1.
Metcalf D. 2008. Hematopoietic cytokines. 111(2):485-491. https://doi.org/10.1182/blood-2007-03-079681
2.
Borzillo GV, Ashmun RA, Sherr CJ. 1990. Macrophage lineage switching of murine early pre-B lymphoid cells expressing transduced fms genes.. Mol. Cell. Biol.. 10(6):2703-2714. https://doi.org/10.1128/mcb.10.6.2703
3.
Till JE, McCulloch EA, Siminovitch L. 1964. A STOCHASTIC MODEL OF STEM CELL PROLIFERATION, BASED ON THE GROWTH OF SPLEEN COLONY-FORMING CELLS. Proceedings of the National Academy of Sciences. 51(1):29-36. https://doi.org/10.1073/pnas.51.1.29