Kluczowe dokumenty
SRP9001
Leukemia Inhibitory Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, liquid, suitable for cell culture
Synonim(y):
Czynnik stymulujący różnicowanie, Emfilermin, Inhibitor LPL pochodzący z czerniaka
Wybierz wielkość
1700,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1700,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Leukemia Inhibitory Factor, human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
siła działania
≤0.5 ng/mL M1 cells proliferation inhibition EC50
masa cząsteczkowa
20 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LIF(3976)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Wymieniono cytokiny, których głównym działaniem wydaje się być stymulacja lub regulacja komórek krwiotwórczych, w tym GM-CSF, G-CSF, M-CSF, interleukiny, EPO i TPO.