Strona głównaAnaliza obrazowania i obrazowanie żywych komórekFluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH)
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH)
Odczynniki i sprzęt
- 20x Bufor soli i cytrynianu sodu (SSC: 3 M NaCl, 0.3 M cytrynian sodu, pH 7 lub produkt nr S6639)
- RNaza A (produkt nr R4642) 100 µg/ml w 2x SSC
- Pepsyna (Nr produktu P6887) 40 jednostek/ml w 10 mM HCl
- Paraformaldehyd, EM grade (Product No. P6148) świeżo zdepolimeryzowany, 4% w/v w wodzie
- Etanol
- Znakowana sonda. Plazmidowe DNA jest znakowane biotyną-11-dUTP przy użyciu starterów do translacji niklowej lub starterów losowych A3803 (np.g., ADVANCE™ Nick Translation Kit)
- Roztwór mieszaniny hybrydyzacyjnej: 50% formamid (Product No. F7508), 10% siarczan dekstranu (Product No. D8906), 0,1% SDS (Product No. L4390), 0,5-1,5 ng/µl znakowanej sondy i 300 ng/mL DNA spermy łososia (Nr produktu. D7656) w 2x SSC
- Bufor płuczący: 20% formamid (Nr produktu F7508) w 0,1x SSC
- Bufor do wykrywania: 0,2% Tween 20 (Product No. P1379) w 4x SSC
- Bufor blokujący: 5% albumina bydlęca (Product No. A3803) w buforze do wykrywania
- Przeciwciało lub związek wykrywający (np, Streptavidin-Cy3, nr produktu S6402) w buforze blokującym
- DAPI (nr produktu D9542) 2 µg/ml w podłożu montażowym zapobiegającym blaknięciu.
- Mikroskop fluorescencyjny, filtry i opcjonalny potrójny filtr pasmowoprzepustowy (x58, Omega Optics)
- Szkiełka mikroskopowe (nr produktu D9542). S8400)
- Plastikowe szkiełka nakrywkowe do etapów inkubacji i hybrydyzacji (wycięte z autoklawowalnych worków na odpady, np, Nr produktu B4408)
- Blok cieplny/modyfikowany termocykler
- Słoiki Coplin do etapów płukania (Nr produktu. S6016, S5641 lub S5891)
Procedura
Przygotowanie slajdu
Hybrydyzacja
Detekcja
- Zacznij od przygotowania chromosomów z dowolnego typu komórek.
- Inkubować z 200 µL RNazy przez 1 godzinę w 37 °C
- Płukać szkiełka w 2x SSC przez 5 minut. Powtórzyć.
- Płukać szkiełka w 10 mM HCl.
- Inkubować z 200 µL pepsyny przez 10 minut w temperaturze 37 °C.
- Płukać szkiełka w dejonizowanej H2O.
- Płukać szkiełka w 2x SSC przez 5 minut. Powtórzyć.
- Stabilizować szkiełka w paraformaldehydzie przez 10 minut.
- Płukać szkiełka w 2x SSC przez 5 minut. Powtórzyć.
- Wysuszyć szkiełka w serii etanolu: 70%, 80%, 95%; po 2 minuty.
- Suszyć powietrzem.
- Przygotuj 30 µl roztworu do hybrydyzacji na szkiełko. Podgrzać do 70 °C przez 10 minut i umieścić na lodzie.
- Umieścić 30 µl roztworu do hybrydyzacji na każdym szkiełku i przykryć plastikowym szkiełkiem nakrywkowym.
- Denaturować szkiełko w temperaturze 65-70 °C przez 5 minut na bloku grzejnym.
- Stopniowo obniżać temperaturę do 37 °C.
- Hybrydyzuj w temperaturze 37 °C przez noc w komorze wilgotnościowej.
- Wash slides in 2x SSC to remove coverslip.
- Płukać szkiełka w buforze płuczącym w temperaturze 40 °C przez 5 minut. Powtórzyć.
- Płukać szkiełka w 0,1x SSC w temperaturze 40 °C przez 5-15 minut.
- Płukać szkiełka w 2x SSC w temperaturze 40 °C przez 5-15 minut.
- Ochłodzić szkiełka do temperatury pokojowej.
- Wyrównać szkiełka w buforze do wykrywania przez 5 minut.
- Blokować w buforze blokującym przez 20-30 minut.
- Inkubować z 50 µl przeciwciała lub związku wykrywającego przez 30-60 minut (np, 5 µg/ml streptawidyny-Cy3 w buforze blokującym).
- Płukać szkiełka w 2x SSC przez 5 minut. Powtórzyć dwukrotnie.
- Barwić kontrfotograficznie roztworem DAPI przez 10 minut.
- Krótko spłukać i zamontować w podłożu montażowym zapobiegającym blaknięciu.
- Analizować za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego.
Materiały
Loading
Referencje
1.
Heslop-Harrison J, Schwazarcher T, Anamthawat-Jónsson K, Leitch AR, Shi M. 1991. In situ hybridization with automated chromosome denaturation. Technique. 3109-15.
2.
Leitch AR. 1994. In situ hybridization : a practical guide. Oxford (England): BIOS Scientific Publishers.
3.
Harris N, Oparka KJ. 1994. Plant Cell Biology: A Practical Approach. Oxford (England): Oxford University Press.