Kluczowe dokumenty
S6016
Sigma-Aldrich
Wheaton Coplin staining jars
8 slide jar with glass cover
Synonim(y):
900620
Wybierz wielkość
6 EA
1630,00 zł
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
1630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
MA.01
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass jar
Właściwości
capacity 8 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (sixteen slides back-to-back)
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 900620
Dł. × szer. naczynia
47 mm × 26 mm
pojemność naczynia
3 × 1 in. (76 × 25 mm) , 8 single slides or 16 slides back-to-back
inside L × W × D
42 mm × 26 mm × 85 mm
Opis ogólny
The wide top makes slide transfer easy and is suitable for staining slides that are inscribed on one end.
Cechy i korzyści
• Manufactured from soda-lime glass• The jar holds 8 single 3” x 1” (75mm x 25mm) slides vertically or 16 slides back-to-back• This jar′s wide top is designed for convenience in transferring slides, making it especially suitable for staining slides that are inscribed on one end• Approximate inside bottom dimensions (mm): 47 L x 26 W x 85
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Dostępne procedury, odczynniki i sprzęt do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).