B4408
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 24 in. (61 cm) × 36 in. (91 cm) × 0.00125 in., translucent, pack of 100
Synonim(y):
biohazard disposal bags
Wybierz wielkość
1110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1110,00 zł
Polecane produkty
Materiały
translucent
opis
Imprinted in red with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13162-0009
szer. × wys. × grubość
24 in. (61 cm) × 36 in. (91 cm) × 0.00125 in.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Made of polypropylene and can withstand high autoclave temperatures up to 135°C (275°F)
- Cost-effective
- Available as plain or non-printed or with biohazard-label and indicator patch
- Sterilization indicator patch darkens during steam sterilization
- Printed and non-printed bags can be used as trash can liners
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Dostępne procedury, odczynniki i sprzęt do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).