Kluczowe dokumenty
S6402
Streptavidin−Cy3™ from Streptomyces avidinii
buffered aqueous solution
Synonim(y):
Streptavidin Cy3
Wybierz wielkość
2260,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2260,00 zł
Polecane produkty
białko sprzężone
CY3 conjugate
Poziom jakości
Formularz
buffered aqueous solution
zakres etykietowania
3-9 mol fluorochrome per mol protein
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in double immunofluorescence staining to detect biotinylated lectin
- for insulin and C-peptide staining in immunofluorescence analysis
- in double immunofluorescence to verify the presence of cells filled with biocytin
- in conjunction with biotinylated antibodies in immunohistochemistry and immunocytochemistry
- with the traditional rhodamine filter arrangements due to the spectral overlap
Cechy i korzyści
- Absorbance Max 552 nm
- Emission Max 565 nm
- Molar Extinction Coefficient 1.3 x 10-5 M-1cm-1
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Dostępne procedury, odczynniki i sprzęt do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).