Merck
Analiza GC aldehydów (pochodnych PFBOA) w piwie na 3325-5ms po SPME przy użyciu włókna PDMS/DVB 65 μm
Analiza GC aldehydów (pochodnych PFBOA) w piwie na 3325-5ms po SPME przy użyciu włókna PDMS/DVB 65 μm suitable for GC, application for SPME
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Benzaldehyde
analytical standard
Phenylacetaldehyde
≥95%, FCC, FG
Isobutyraldehyde
analytical standard
2-Methylbutyraldehyde
analytical standard
Isovaleraldehyde
analytical standard
trans-2-Nonenal
analytical standard
cis-11-Hexadecenal
analytical standard
2-furaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Włókno SPME
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Assembly
65 μm PDMS/DVB, Fused Silica (1 cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, blue hub
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
SPME Fiber Holder
for use with Manual Sampling, pk of 1
SPME Fiber Holder
for use with CTC CombiPAL, Gerstel MPS2 Autosamplers, pk of 1
CONDITIONS
sample preparation
derivatization procedure: Add 100 μL of PFBOA solution (6 g/L) to 10 mL of deionized water in a 20 mL glass vial and seal. (Insert the PDMS/DVB SPME fiber in the headspace of the PFBOA solution for 10 min at 50 °C.)
sample/matrix
10 mL of degassed beer, 3.5 gm sodium chloride in 20 mL vial
SPME fiber
PDMS-DVB, 23 guage, 65 μm, Auto, Pk/3 (57345-U)
extraction
60 min, headspace, 50 °C, agitation (5 min on, 30 min off)
desorption process
0.10 min, 250 °C
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (28473-U)
oven
40 °C, 7 °C/min to 250 °C (14 min)
inj. temp.
250 °C
detector
MSD, SIM
MSD interface
275 °C
carrier gas
helium, 1.1 mL/min
injection
splitless
liner
0.75 mm I.D. SPME liner
sample
Beer
Opis
Komentarz do analizy
Powstawanie aldehydów jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do pogorszenia smaku lub "starzenia" piwa podczas przechowywania. Badania wskazują, że źródłem tych aldehydów jest rodzaj użytego słodu i jakość brzeczki wytwarzanej podczas procesu warzenia piwa. Niniejsza aplikacja ilustruje zastosowanie SPME do ekstrakcji aldehydów z piwa, a następnie derywatyzację na włóknie chlorowodorkiem 0-(2,3,4,5,6- pentafluorobenzylo)hydroksyloaminy (PFBOA). Aldehydy są następnie analizowane za pomocą GC/MS-SIM jako odpowiadające im pochodne PFBOA. Aldehydy istnieją jako izomery geometryczne, co daje dwie pochodne dla każdego z nich. W przypadku kilku analitów te dwie pochodne zostały rozdzielone chromatograficznie.