Merck
W287407
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde
≥95%, FCC, FG
Synonim(y):
2-Phenylacetaldehyde, α-Tolyaldehyde
Wybierz wielkość
W287407-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
775,00 zł
5 KG
2890,00 zł
10 KG
5380,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W287407-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
775,00 zł
5 KG
2890,00 zł
10 KG
5380,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer FEMA:
2874
Beilstein:
385791
Numer WE:
Nr Rady Europy:
116
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
eCl@ss:
39023706
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.030
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
chocolate; green; honey; hyacinth
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
opis
may contain Citric acid
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
195 °C
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
chocolate; green; honey; hyacinth
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
Klucz InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phenylacetaldehyde is an important aroma volatile found in tomato and roses.[1] It has also been identified in potato[2], roasted cocoa beans[3] and honey.[4] Phenylacetaldehyde is also a potent moth attractant.[5][6]
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5.0 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, apricot, bilbery, cherry, grapefruit, guava, orange peel, peach, raisin, grape, asparagus, blackberry, papaya, melon, cabbage, sweet pepper and celery leaves.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - (External MSDS)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A review of volatile analytical methods for determining the botanical origin of honey.
Cuevas-Glory LF, et al.
Food Chemistry, 103(3), 1032-1043 (2007)
Tomato phenylacetaldehyde reductases catalyze the last step in the synthesis of the aroma volatile 2-phenylethanol.
Tieman DM, et al.
Phytochemistry, 68(21), 2660-2669 (2007)
Phenylacetaldehyde: a chemical attractant for common green lacewings (Chrysoperla carnea sl, Neuroptera: Chrysopidae).
Toth MIKLOS, et al
European Journal of Entomology, 103(1), 267-267 (2006)
Phenylacetaldehyde attracts moths to bladder flower and to blacklight traps.
Cantelo WW and Jacobson M.
Environmental Entomology, 8(3), 444-447 (1979)
Characterization of some volatile potato components.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 18(3), 538-539 (1970)