Kluczowe dokumenty
95135
cis-11-Hexadecenal
analytical standard
Synonim(y):
(Z)-11-HDAL
About This Item
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454-1.456
n20/D 1.455 (lit.)
gęstość
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
Klucz InChI
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)