Merck
68172
Supelco
Hydrocarbon Index-Kit acc. to DIN EN ISO 9377-2/H53
Synonim(y):
DIN EN ISO 9377-2, Kit, H53-Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Poziom jakości
Zastosowanie
environmental
Zastosowanie
application test according EN ISO 9377- 2/H53 : in accordance
The kit allows users to extract and analyze 20 water samples (2 series of 10 water samples) in duplicate. Recovery and Blank analysis should be run in duplicate after each series.
The following solutions should be diluted as follows prior to use:
49574 - 1:10with n-heptane
51706 - 1:10with acetone (exact concentration should be a thousand times the desired application range)
The water sample is extracted with an extracting agent. Polar substances are removed by clean up on Florisil®. The purified aliquot is analyzed by capillary chromatography using a non-polar column and a flame ionization detector. The total peak area between n-decane and n-tetracontane is measured. The concentration of mineral oil is quantified against and external standard consisting of two specified mineral oils, and the hydrocarbon oil index is calculated.
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 52582-USupelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube, glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48 pk 48Karta charakterystyki
  • 18602Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2, analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate) 10 mLKarta charakterystyki
  • 51706QC-Standard Solution for EN ISO 9377-2, analytical standard 1 mLKarta charakterystyki
  • 49574Extraction Medium Stock Solution, acc. to DIN EN ISO 9377-2 3 x 100 mLKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)