Analiza HPLC rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B w urządzeniu Ascentis® Express RP-Amide
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Zastosowanie
column
Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase
[A] 20 mM potassium phosphate, dibasic, pH 6.2; [B] acetonitrile
gradient
0% B for 0.5 min, to 15% B over 0.3 min; up to 35% B in 1.2 min, 1 min equilibration at 0% B
flow rate
2.0 mL/min
pressure
5076 psi (350 bar)
column temp.
35 °C
detector
UV, 210 nm
injection
5 μL
sample
9 vitamins in water, 10 μg/mL for nicotinic acid and folic acid, 12 μg/mL for thiamine hydrochloride and cyanocobalamin, (20 μg/mL for pyridoxine, 30 μg/mL for riboflavin, 40 μg/mL for niacineamide, 100 μg/mL for calcium pantothenate, 120 μg/mL for biotin)
Opis
Komentarz do analizy
Mieszanina 9 rozpuszczalnych w wodzie witamin z grupy B została rozdzielona na kolumnie Ascentis Express RPA