Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 304,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
304,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.05%
color
colorless to white
mp
234-238 °C, 236-239 °C (lit.)
solubility
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?