Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 137,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 239,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-713-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
383619
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
powder
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
color
colorless to white
mp
128-131 °C
SMILES string
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
General description
Nicotinamide is synthesized in the liver from nicotinic acid. It is also produced as a result of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) hydrolysis.[1]
Application
Nicotinamide has been used:
- as a precursor to study its effect on nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) concentration in NAD-deficient mammalian mitochondria
- as an inhibitor of sirtuin (SIRT) family of deacetylases in in vitro serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) deacetylation assay
- to study its effect on ischemia-reperfusion (I-R) injury-induced cell death in ptenαm/m mice
Biochem/physiol Actions
Nicotinamide is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor
Nicotinamide serves as a precursor for β-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) coenzyme production. It is involved in the synthesis of NAD+ phosphate (NADP+). It also regulates the mechanism of cell survival and cell death. Fatigue, skin pigmentation, decreased appetite and mouth ulcers are indications of nicotinamide deficiency. Its chronic deficiency can lead to pellagra. Nicotinamide is known to show protective effects on oxidative stress.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| color colorless to white | color white | color - | color white |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| mp 128-131 °C | mp 128-131 °C (lit.) | mp 128-131 °C (sublimed) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinamide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 72345-1KG | 04061826714126 |
| 72345-50G | 04061833447994 |
| 72345-250G | 04061832861173 |