Analiza HPLC wariantów gatunków cytochromu c na Discovery® BIO PolyMA-SCX (wymiana jonowa)
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Cytochrome c from bovine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell cultureCytochrome c from equine heart
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell cultureCONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase
[A] 20 mM Bis-Tris HCl, pH 7.0; [B] 20 mM Bis-Tris HCl, 0.5M NaCl, pH 7.0; 24 to 69% B in 20 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μg each variant
Opis
Komentarz do analizy
Ten rysunek przedstawia rozdział trzech wariantów cytochromu c na Discovery BIO PolyMA-SCX. Należy zwrócić uwagę na różnicę w kolejności elucji w porównaniu z separacją w odwróconej fazie na Discovery BIO Wide Pore C18 pokazaną w produkcie G001581.