Zestawy do badań przesiewowych na obecność patogenów, przyrządy i materiały jednorazowego użytku
Testy na obecność patogenów są kluczowym elementem i decydującym czynnikiem sukcesu w skutecznych programach bezpieczeństwa żywności i kontroli procesów. We wrażliwych branżach związanych z produkcją żywności i napojów, badania przesiewowe na obecność patogenów są ważną częścią zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Postęp technologiczny oferuje kilka podejść do szybkiego wykrywania patogenów w dowolnej próbce. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy produktów do testowania patogenów, które odpowiadają Twoim potrzebom.
Czytaj więcej o
Produkty
Metoda PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) do wykrywania patogenów
Różnicowanie patogenów na podstawie ich unikalnej sygnatury DNA lub RNA przy użyciu metod diagnostycznych obejmujących amplifikację DNA, takich jak reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), pomaga przezwyciężyć problemy, takie jak fałszywie dodatnie wyniki, hodowla mikroorganizmów itp. Techniki PCR oferują czułe, szybkie i dokładne wykrywanie drobnoustrojów.
System Assurance® GDS to sprawdzona molekularna metoda przesiewowa PCR składająca się z trzech prostych kroków: wzbogacenie próbki, przygotowanie próbki przy użyciu PickPen™ Immunomagnetic Separation (IMS) oraz analizę PCR przy użyciu Assurance® GDS Rotor-Gene® Q.Zaprojektowany z myślą o optymalnej elastyczności, różne części procesu przygotowania próbek Assurance® GDS mogą być teraz zautomatyzowane za pomocą Assurance® GDS PipetMax, umożliwiając laboratoriom zakładowym dostosowanie testów do zmieniających się potrzeb. Wyniki są dostępne tego samego lub następnego dnia, zamiast po wielodniowym pełnym potwierdzeniu kulturowym, oszczędzając cenny czas dla łatwo psujących się produktów. System został zatwierdzony przez różne strony trzecie, w tym AOAC, AFNOR, MicroVal i Health Canada.
Test immunoenzymatyczny (metoda ELISA) do wykrywania patogenów
Test immunoenzymatyczny (ELISA) jest jedną z najczęściej stosowanych metod immunologicznych do wykrywania patogenów przenoszonych przez żywność. Zapewnia wysoce wydajne testy, które maksymalizują wydajność laboratorium i minimalizują czas realizacji.
Nasze TRANSIA® AG (Enzyme ImmunoAssay) i TRANSIA® PLATE wykorzystują sprawdzoną technologię testu "kanapkowego" przeciwciało-antygen do wykrywania patogenów przenoszonych przez żywność zarówno w próbkach produktów, jak i próbkach środowiskowych. Oferujemy dokładny i niezawodny system o wysokiej wydajności. Rozległe walidacje AOAC i ISO oraz wbudowane kontrole pozytywne i negatywne zapewniają użytkownikom niezbędną pewność wyników. Wydajny format 96-dołkowy i dostępna automatyzacja sprawiają, że TRANSIA® AG / TRANSIA® PLATE jest idealnym rozwiązaniem do testów o dużej objętości.
Gemini® to nasz w pełni zautomatyzowany procesor mikropłytek, który jest kompatybilny ze wszystkimi enzymatycznymi testami immunologicznymi i jest wstępnie zaprogramowany dla naszych testów TRANSIA® PLATE. Oferuje on zwiększoną wydajność w porównaniu z innymi systemami do testów o wysokiej przepustowości.
Testy przepływu bocznego
Testy przepływu bocznego to testy immunologiczne do wykrywania patogenów żywności z najwyższą wygodą. Obejmując główne patogeny, testy działają jak mini-laboratorium i zawierają wbudowaną reakcję kontrolną dla zoptymalizowanego testowania patogenów. Ostateczne wyniki są dostarczane w zaledwie 20 minut.
Nasze VIP® Gold (Visual Immuno Precipitate) jednoetapowe wizualne testy immunologiczne z przepływem bocznym są przeznaczone do stosowania z naszymi pożywkami wzbogacającymi, takimi jak mEHEC do wykrywania patogenów żywnościowych i środowiskowych.
Zapoznaj się z naszą ofertą Singlepath® jednoetapowe wizualne testy immunologiczne z przepływem bocznym, które mogą być stosowane w połączeniu z naszymi regulowanymi przez ISO pożywkami GranuCult®, aby zapewnić optymalną wydajność testu w wykrywaniu Salmonella, E. coli O157, Listeria monocytogenes i Campylobacter.
Oferujemy również 1-2 Test® na Salmonellę, który jest pierwszym powszechnie akceptowanym, opartym na przeciwciałach, jednorazowym testem do wykrywania Salmonelli w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Łączy on zastrzeżoną wiedzę naukową z praktycznym zastosowaniem, co skutkuje sprawdzoną wydajnością i łatwością użycia, zapewniając dokładne, wiarygodne i zweryfikowane wyniki.
Podłoża wzbogacające na żądanie
Podłoża hodowlane do etapu wzbogacania w procesie wykrywania patogenów są teraz dostępne na żądanie, za naciśnięciem jednego przycisku. Nowy system ReadyStream® przygotowuje i dozuje do 100 litrów wstępnie podgrzanych pożywek, kiedy i gdzie jest to potrzebne. W początkowym 20-minutowym etapie dla każdego worka z podłożem, zawarte w nim napromieniowane promieniami gamma odwodnione podłoże hodowlane jest ponownie nawadniane przez dodanie sterylnej przefiltrowanej wody. W ten sposób powstaje 10-krotnie stężony zapas pożywki, którego dowolną ilość można dalej rozcieńczyć na miejscu, aby zapewnić 10-krotną objętość do natychmiastowego dozowania.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Application Note: Assurance® GDS Manual PickPen® vs. PipetMax® for Challenging Food and Environmental Samples
Study to demonstrate sample preparation equivalence of manual PickPen® and automated PPMX methods in challenging food matrices.
- Flyer: Key Advantages of Assurance® GDS
Key advantages of the Assurance® GDS genetic detection system for rapid food pathogen testing.
- Brochure: TRANSIA® AG - TRANSIA® PLATE
TRANSIA® PLATE for ELISA method for pathogen detection.
- Brochure: Assurance® GDS System
Enhance your pathogen testing sensitivity and reliability with the Assurance® GDS system.
- Brochure: VIP® Gold Test Devices
Lateral Flow Tests for Listeria, EHEC and Salmonella. Reduce your pathogen testing costs.