Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O7 · xFe · xH3N
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
214-686-6
NACRES:
NA.74
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
agency
ISO 11290, ISO
form
lyophilized powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Ammonium iron (III) citrate, 250 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
1200 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
compatibility
storage temp.
15-25°C
suitability
Listeria spp.
SMILES string
[Fe]21OC(=O)C(CC(=O)O2)(CC(=O)O1)O.N
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
General description
Do przygotowania bulionu FRASER potrzebne są dwa różne suplementy: FRASER Listeria Selective Supplement i FRASER Listeria Ammonium Iron (III) Supplement. Cytrynian żelaza amonowego (III) promuje wzrost Listeria spp., a wraz z eskuliną (składnikiem bazy bulionu FRASER) umożliwia wykrywanie β-D-glukozydazy u Listeria spp.
Application
FRASER Listeria Ammonium Iron (III) Supplement jest dodatkiem do przygotowywania bulionu Half FRASER (Demi FRASER) Broth (Base) lub FRASER Broth (Base) w celu wzbogacenia Listeria spp.
Analysis Note
Test stymulacji wzrostu zgodnie z ISO 11133
Mieszane inokulum Listeria, E.coli i E.faecalis
Dodatkowa monokultura E.coli i E.faecalis
Wstępne wzbogacenie w bulionie Half Fraser Broth, a następnie wzbogacenie w bulionie Fraser Broth
Potwierdzenie na podłożu ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): 10 - 100
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≥ 1000
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): ≥ 1000
Blacking
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): -
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): -
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): -
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): -
Wzrost na podłożu ALOA
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
>10 CFU
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): >10 CFU
Kolonie
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
niebieskozielone z nieprzezroczystą strefą
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): niebieskozielony z nieprzezroczystą strefą
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): brak wzrostu
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): <100 CFU
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): <100 CFU
Inkubacja:
Połowa Fraser Broth: 24 godziny w 30°C, tlenowo
Fraser Broth: 48 godzin w 37°C, aerobowe
Potwierdzenie na ALOA-Medium: 48 godzin w 37°C, aerobowe
Potwierdzenie na agarze z soją tryptyczną: 24 godziny w 35°C, aerobowe
Mieszane inokulum Listeria, E.coli i E.faecalis
Dodatkowa monokultura E.coli i E.faecalis
Wstępne wzbogacenie w bulionie Half Fraser Broth, a następnie wzbogacenie w bulionie Fraser Broth
Potwierdzenie na podłożu ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): 10 - 100
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): ≥ 1000
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): ≥ 1000
Blacking
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
+
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): +
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): -
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): -
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): -
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): -
Wzrost na podłożu ALOA
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
>10 CFU
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): >10 CFU
Kolonie
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020):
niebieskozielone z nieprzezroczystą strefą
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): niebieskozielony z nieprzezroczystą strefą
Wzrost na agarze sojowym tryptycznym
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): brak wzrostu
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): <100 CFU
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): <100 CFU
Inkubacja:
Połowa Fraser Broth: 24 godziny w 30°C, tlenowo
Fraser Broth: 48 godzin w 37°C, aerobowe
Potwierdzenie na ALOA-Medium: 48 godzin w 37°C, aerobowe
Potwierdzenie na agarze z soją tryptyczną: 24 godziny w 35°C, aerobowe
Other Notes
Zastępuje: 1000920017
Legal Information
ALOA is a registered trademark of Biolife Italiana S.r.l.
ECOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?