FBS - płodowa surowica bydlęca i płodowa surowica cielęca
![Cell culture workflow in the tissue culture hood Szary kaptur do hodowli tkankowej zawierający czarny ręczny licznik komórek, kwadratowe butelki z pożywką wypełnione czerwonym płynem i cylindryczną butelkę z pożywką wypełnioną do połowy czerwonym płynem na pierwszym planie. Pośrodku kaptura do hodowli tkankowej znajduje się różowy uchwyt na probówki z trzema przezroczystymi probówkami, sześciodołkowa przezroczysta płytka z trzema dołkami wypełnionymi czerwonym płynem oraz dwie kolby T wypełnione do połowy czerwonym płynem. W tle biały pistolet do pipet, dwie kwadratowe butelki z pożywką wypełnione czerwonym lub przezroczystym płynem oraz wortekser. Po lewej stronie przechodzi naukowiec w białym fartuchu.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/fbs/cell-culture-workflow-tissue-culture-hood/cell-culture-workflow-tissue-culture-hood.jpg)
Płodowa surowica bydlęca (FBS) jest najczęściej stosowanym suplementem wzrostu dla podłoży do hodowli komórkowych. Stosowany w odpowiednich stężeniach, dostarcza wielu zdefiniowanych i niezdefiniowanych składników, które, jak wykazano, spełniają określone wymagania metaboliczne dla hodowli komórek. FBS to złożona mieszanina biomolekuł, która obejmuje czynniki wzrostu, białka, pierwiastki śladowe, witaminy i hormony, które są ważne dla wzrostu i utrzymania komórek w kulturze in vitro.
Nasze kategorie wyboru FBS ułatwiają wybór produktu FBS odpowiedniego do każdego zastosowania w hodowli komórkowej, w oparciu o istotne parametry, takie jak promieniowanie γ, pochodzenie geograficzne, przydatność do hodowli hybrydoma lub owadów, potrzeba inaktywacji cieplnej lub specjalne testy aplikacji.
Jeśli używasz FBS, pożywek lub odczynników Gibco lub Life Technologies/Invitrogen, kliknij tutaj, aby znaleźć nasz numer produktu zastępczego.
![Web Fioletowa łezka z białym znacznikiem i napisem classic poniżej](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/fbs-classic/fbs-classic.jpg)
FBS Classic
Produkty FBS, które są odpowiednie do ogólnych zastosowań w hodowli komórkowej, są gromadzone w portfolio FBS Classic. Produkty te obejmują produkty surowicy, które mają następujące atrybuty:
- Muszą przejść rygorystyczne testy do 48 zdefiniowanych parametrów uwalniania jakości, w tym endotoksyny i hemoglobiny
- Dializowane
- Oddzielone węglem
- 0.1 μm potrójnie filtrowane
- USA, USDA, Kanada, Australia i inne pochodzenie
![Web Fioletowa kropla łzy z białą koroną i napisem premier poniżej.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/fbs-premier/fbs-premier.jpg)
FBS Premier
Dla klientów stosujących FBS w procesie biomanipulacji. Produkty są wytwarzane przy użyciu wyselekcjonowanych surowców w specjalistycznych zakładach, często przy użyciu technologii jednorazowego użytku.
Produkty FBS Premier są wspierane przez rozszerzone poziomy dokumentacji, w tym certyfikaty przydatności EDQM. Są one również testowane pod kątem kontroli jakości i dopuszczane do obrotu na wyższym poziomie, zwłaszcza po napromieniowaniu promieniami gamma przy użyciu naszego zwalidowanego procesu SER-TAIN.
- Surowe procedury testowania i dopuszczania do obrotu oparte na uznanych na całym świecie wytycznych regulacyjnych
- Przeznaczenie: Do badań lub dalszej produkcji
- Pochodzenie z USA, Australii i Nowej Zelandii
![Web Niebieska łezka z białą gwiazdą i napisem select poniżej](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/cell-analysis/fbs-select/fbs-select.jpg)
FBS Select
Produkty oznaczone jako FBS Select są wstępnie zakwalifikowane do specjalistycznej hodowli komórek i tkanek, w tym do suplementacji komórek macierzystych, kardiomiocytów i komórek hodowanych w celu opracowania immunoterapeutyków. Produkty FBS Select obejmują surowice, które:
- EmbryoMax® ES (embrionalne komórki macierzyste) zakwalifikowane
- Mezenchymalne komórki macierzyste zakwalifikowane
- Dializowany przez ultrafiltrację
- FBS Superior, zatwierdzony przez UE
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nasz FBS sprawdzi się w Twojej aplikacji, kliknij tutaj, aby poprosić o próbkę.
Powiązane zasoby
- Article: Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.
- Article: HL-1 Cells
HL-1 cell research support includes culture plates, media, and Cryovials, providing a complete offering for research needs.
- Article: Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Article: Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Informacje na temat mezenchymy, w szczególności protokołów mezenchymalnych komórek macierzystych. Protokoły hodowli komórkowej krok po kroku do izolacji, ekspansji i różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC).
- Article: Cryopreservation of Cell Lines
Cell culture protocol for freezing cell lines at high cell viabilities using cryopreservation reagents such as DMSO. Cryopreservation is a method whereby cells are frozen, maintaining their viability, until they are defrosted months or years later.
- Article: Thawing of Frozen Cell Lines
Protokół hodowli komórkowej do prawidłowego rozmrażania kriokonserwowanych linii komórkowych.
- Technical Bulletin: Quality Control Sterility Testing of Serum Products
All test media and processes have been validated and growth promotion testing is performed on each lot of test media.
- Technical Bulletin: Organisms Inactivated by Gamma Irradiation at 25—35 kGy
A list of organisms inactivated by gamma irradiation at 25 - 35 kGy.
- Technical Bulletin: Using PCR to Detect Viral Agents in Animal Sera
This validated process provides greater assurance that any existing low levels of microbes will be inactivated or reduced and the risks associated with animal-derived components are minimized.
- Technical Bulletin: Storing and Thawing Serum
The recommended storage temperature is -10 to -40 °C. At temperatures below -40 °C, the bottles may become brittle resulting in an increased risk of breakage.
- Technical Bulletin: Microbe Selection for the SER- TAIN™ Process Validation
Those used in the SER-TAIN™ Gamma Irradiation Serum Validation were carefully selected to represent a wide range of organisms that are potential contaminants of serum products arising from either the starting material itself or from the processing environment.
- Product Information: Preparation of Charcoal-Stripped and Heat-Inactivated Fetal Calf Serum
Preparation of charcoal-stripped serum.