TMS-016
Fetal Bovine Serum
US Origin, HL-1 Cell Screened FBS, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
FBS
Wybierz wielkość
8320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
8320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine fetus
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
linia produktu
FBS Select
Formularz
liquid
pochodzenie
USA origin
metody
cell culture | mammalian: suitable (cell culture)
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
mycoplasma, tested
virus, tested
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Chroń swoją inwestycję dzięki najlepszym praktykom przechowywania i rozmrażania FBS i innych surowic. Próbki FBS do walidacji w protokole hodowli komórkowej.
Powiązane treści
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.