Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
bovine fetus
Form:
frozen liquid
Shipped in:
dry ice
6990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
bovine fetus
Quality Segment
form
frozen liquid
concentration
≥14 mg protein/mL Biuret
impurities
<1 ng/mg protein endotoxin, <5 % of normal lipoprotein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Studies show that the production of sterols is reduced in human fibroblasts cultured in the presence of lipoprotein deficient serum. [1]
Application
Lipoprotein Deficient Serum from fetal calf has been used as a supplement in culture media to grow Chinese hamster ovary (CHO)-derived cells, thymic lobes and human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Preparation Note
0.2 μm filtered
Dialyzed against Dulbecco′s phosphate buffered saline, pH 7.4-7.5
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source bovine fetus | biological source human |
| form frozen liquid | form - | form - | form frozen liquid |
| impurities <1 ng/mg protein endotoxin, <5 % of normal lipoprotein | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities ≤10 EU/mL endotoxin | impurities - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| concentration ≥14 mg protein/mL Biuret | concentration - | concentration - | concentration ≥50 mg protein/mL Biuret |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?