Kluczowe dokumenty
1062085
USP
Benzyl methyl sulfide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
712,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
712,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
benzyl methyl sulfide
producent / nazwa handlowa
USP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.562 (lit.)
bp
195-198 °C (lit.)
gęstość
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)