Kluczowe dokumenty
1.16976
Supelco
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
75-400 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Pasek testowy kwasu nadoctowego do czytnika przyrządów, Paski testowe kwasu nadoctowego
Wybierz wielkość
50 TESTS
213,00 zł
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 TESTS
213,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Nazwa produktu
Test kwasu nadoctowego, reflectometric, 75-400 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
linia produktu
Reflectoquant®
specyficzne anality
peracetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
zakres pomiaru
75-400 mg/L (peracetic acid)
kompatybilność
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 75 - 400 mg/l Reflectoquant®
Peracetic acid is a frequently used disinfectant. The Reflectoquant Peracetic acid test strips are suited for the selective determination of the peracetic acid concentration in aqueous solutions and to check for the absence of peracetic acid after rinsing processes, also in cases in which hydrogen peroxide is present. Peracetic acid reacts with a phenol derivative to form a violet dye that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the peracetic acid concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for peracetic acid.
Powiązanie
Zastępuje: 16976-1; 16976
Komentarz do analizy
function control: conforms
Assay
- standard 1:
135 - 165 mg/l
- standard 2: 225 - 275 mg/l
- standard 3: 315 - 385 mg/l
Informacje prawne
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.