Merck
W221503
Sigma-Aldrich
Butyl sulfide
≥95%, FG
Synonim(y):
Dibutyl sulfide, 1,1′-Thiobisbutane, Butyl sulfide, NSC 8460
Wybierz wielkość
W221503-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
926,00 zł
4 KG
2230,00 zł
8 KG
4190,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W221503-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
926,00 zł
4 KG
2230,00 zł
8 KG
4190,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
Numer FEMA:
2215
Beilstein:
1732829
Numer WE:
Nr Rady Europy:
484
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.007
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.07 (vs air)
ciśnienie pary
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
gęstość
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; sulfurous
ciąg SMILES
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Butyl sulfide is a volatile sulfur compound that can be used as a flavoring agent.[1]
Zastosowanie
  • Room-Temperature Synthesis of Thioether-Stabilized Ruthenium Nanocubes and Their Optical Properties.: This article presents a method for synthesizing thioether-stabilized ruthenium nanocubes at room temperature, using butyl sulfide as a stabilizing agent. The study details the optical properties of the nanocubes, which could have implications for their use in catalysis and materials science (Adams et al., 2023).
Działania biochem./fizjol.
Taste at 5 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 356-357 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 356-357 (1997)
Ashleigh E Baber et al.
ACS nano, 2(11), 2385-2391 (2009-02-12)
This paper describes a fundamental, single-molecule study of the motion of a set of thioethers supported on Au surfaces. Thioethers constitute a simple, robust system with which molecular rotation can be actuated both thermally and mechanically. Low-temperature scanning tunneling microscopy
Izabela Sobczak et al.
Journal of hazardous materials, 179(1-3), 444-452 (2010-04-07)
Zeolites exhibiting different structures (Y, Beta, and ZSM-5) were modified with gold and iron and applied for odour adsorption from the air containing dibutyl sulphide (Bu(2)S) used as a representative odour producing compound. The structure of the zeolites used determines
Abdul Karim-Talaq Mohammad et al.
Biomedical chromatography : BMC, 33(4), e4481-e4481 (2019-01-08)
A method for digestion of light and medium Iraqi crude oils (Basrah and Khanaken oils) using microwave-induced combustion (MIC) in closed vessels is described for the determination of Hg, Au, Cu, Al, Ca, Co, K, Mg, Si and Sr by