Przejdź do
490474
Oxygen-18O2
97 atom % 18O
Synonim(y):
18O Labeled oxygen
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.00
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % 18O
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
gas (Compressed)
7560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
97 atom % 18O
assay
99% (CP)
form
gas (Compressed)
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
mass shift
M+4
storage temp.
room temp
SMILES string
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChI key
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard 500 mL quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 220 psig for 500 mL.
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L.
Because of the relatively low cylinder pressures, care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Other Notes
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended for 500 mL Sure/Pac cylinder (U.S only). For 1 L cylinder, either stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
602876602914602892
assay
99% (CP)
assay
-
assay
-
assay
99% (CP)
isotopic purity
97 atom % 18O
isotopic purity
90 atom % 18O
isotopic purity
10 atom % 18O (random)
isotopic purity
99 atom % 18O
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
form
gas (Compressed)
form
gas
form
-
form
gas
mp
−218 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
bp
−183 °C (lit.)
bp
−183 °C (lit.)
bp
−183 °C (lit.)
bp
−183 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxygen-18O2
pictograms
Flame over circleGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)