Kluczowe dokumenty
SU860134
Supelco
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 50 mL, clear glass (hydrolytic class 3), diam. × H 31 mm × 101 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass (hydrolytic class 3)
Właściwości
closure type crimp seal, 20 mm
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn.
31 mm
śr. × wys.
31 mm × 101 mm
pojemność
50 mL
kompatybilność
for use with 20 mm crimp seals
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)