Przejdź do
27199
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
Application
Headspace vial may be used in storing samples for stability analysis of freeze dried and fluid bed dried alginate microcapsules coated with chitosan containing model probiotic bacteria, Lactobacillus plantarum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2719827197Z292036
description
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
description
volume 10 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 46 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
description
volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
description
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
volume
20 mL
volume
10 mL
volume
6 mL
volume
20 mL
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
feature
closure type crimp top vial
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
fitting
thread for 20 mm
material
flat bottom , beveled finish clear glass vial
material
flat bottom , beveled finish clear glass vial
material
flat bottom , beveled finish clear glass vial
material
clear glass vial
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
O.D. × H × I.D.
23 mm × 46 mm × 12.5 mm
O.D. × H × I.D.
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
O.D. × H × I.D.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)