SU860010
Crimp seals with PTFE/silicone septa
diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3 mm × 5 mil, silver aluminum seal (10mm opening), open center, (silicone blue transparent/PTFE transparent), pkg of 1000 ea
Wybierz wielkość
4000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4000,00 zł
Polecane produkty
Materiały
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
Właściwości
open center
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość całkowita × grubość PTFE
20 mm × 3 mm × 5 mil
kompatybilność
for use with 20 mm crimp top vial
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)