Wstecz
Headspace vial, flat top, flat bottom
Products
Kategoria produktu
vials (2)
Marka
Supelco (2)
Średnica wewnętrzna (mm)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
SU860029
Headspace vial, flat top, flat bottom,
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
Rozwiń
Wyświetl ceny
SU860030
Headspace vial, flat top, flat bottom,
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck