Kluczowe dokumenty
SU860015
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
Wybierz wielkość
100 EA
545,00 zł
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
545,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Właściwości
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
20 mm × 3.0 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
Inne uwagi
Zalecane dla: CTC Combi-PAL.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)