Kluczowe dokumenty
SU860084
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septum (Pharma-Fix)
aluminum seal, open center, PTFE-faced butyl, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE-faced butyl
aluminum seal
opis
Pharma-Fix septum
Właściwości
open center
twardość
50 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
20 mm × 3.0 mm
kompatybilność
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)