Kluczowe dokumenty
RAD170S
radiello Passive Sampler Starter Kit
Hydrogen Sulfide
Synonim(y):
radiello Starter Kits
Wybierz wielkość
2 EA
469,00 zł
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
469,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
3778 Zestaw startowy siarkowodoru,
agency
NIOSH 6013
OSHA 1008
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Radiello
metody
passive air sampling: suitable
Matryca
microporous PE coated with zinc acetate
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for sampling Hydrogen sulfide
Opis ogólny
Radiello Starter Kits are ideal for introducing you to the product and include everything you need to take one complete sample. No additional parts are required. Each kit includes the following items:
Each RAD130S Starter Kit Includes:
Two radiello cartridge adsorbents - Solvent Desorption Note: 1 x cartridge for sampling; and 1 x for blank)
1 x Triangular support plate (RAD121)
1 x vertical adapter for personal sampling (RAD122)
1 x white diffusive body (RAD120)
1 x barcode label (RAD190)
Detailed sampling/analysis instructions
Each RAD141S and 145S Starter Kit Includes:
Two radiello cartridge adsorbents - Thermal Desorption (Note: 1 x cartridge for sampling; and 1 x for blank)
1 x Triangular support plate (RAD121)
1 x vertical adapter for personal sampling (RAD122)
1 x yellow diffusive body (RAD1202)
1 x barcode label (RAD190)
Detailed sampling/analysis instructions
Opakowanie
Zestaw zawiera: 2 wkłady adsorpcyjne RAD170 i etykiety z kodem kreskowym, 1 biały korpus dyfuzyjny RAD120, 1 trójkątną płytę nośną RAD121, 1 instrukcję obsługi.
Informacje prawne
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
*Uwaga: Ten produkt nie jest oficjalnie określony w metodzie, może być odpowiedni do pobierania próbek związków wymienionych w metodzie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
Journal of chromatography. A, 1216(48), 8549-8556 (2009-10-27)
A new procedure for the passive sampling in air of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene isomers (BTEX) is proposed. A low-density polyethylene layflat tube filled with a mixture of solid phases provided a high versatility tool for the sampling of
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Alberto Sturaro et al.
Environmental monitoring and assessment, 164(1-4), 93-100 (2009-04-04)
This paper reports the results of a long-term monitoring of benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (BTEX), phenol and cresols in the air of Padua during a wide period of the year 2007 using two radial passive samplers (Radiello system) equipped with
P Lovreglio et al.
Giornale italiano di medicina del lavoro ed ergonomia, 33(2), 117-124 (2011-07-30)
To study the validity of urinary benzene as a biomarker of low and very low exposure to this toxicant, as compared with t,t-muconic acid (t,t-MA) and S-phenylmercapturic acid (SPMA), also taking into account the influence of cigarette smoking and co-exposure
Produkty
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokoły
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Powiązane treści
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.