Lead(II) acetate paper can be utilized to measure both gas and liquid. The paper can be directly placed in the liquid or a moistened paper (with distilled water) can be exposed to the gas. The time needed for the reaction depends on the sulfide concentration, but a color change will be visible within one minute at the latest.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 rolls | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 232,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
form
solid
specific analyte(s)
sulfide
packaging
pkg of 3 rolls
roll L
4.8 m
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
długość rolki 4,8 m
Papier octanowy ołowiu (II) jest używany do oznaczania siarczku i siarkowodoru. W kontakcie z siarczkiem tworzy brązowo-czarny siarczek ołowiu. Jest to jakościowy papier testowy, informujący, czy siarczek znajduje się w próbce, czy nie. Aby uzyskać wynik półilościowy lub ilościowy, należy rozważyć test z naszej oferty MQuant® lub Spectroquant®.
Papier octanowy ołowiu (II) jest używany do oznaczania siarczku i siarkowodoru. W kontakcie z siarczkiem tworzy brązowo-czarny siarczek ołowiu. Jest to jakościowy papier testowy, informujący, czy siarczek znajduje się w próbce, czy nie. Aby uzyskać wynik półilościowy lub ilościowy, należy rozważyć test z naszej oferty MQuant® lub Spectroquant®.
Analysis Note
Test aplikacji: zgodny
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6080-56-4
CAS No.
6080-56-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I need the using process of "1.09511.0003 Lead (II) acetate paper roll length 4.8m". For example: put the paper to contact the teste gas is enough or not. or I need to put it into the liquid?