The nutrients in the soil include Ammonia as Nitrogen (885 mg/kg ± 110), Total Kjeldahl Nitrogen (3200 mg/kg ± 200), Total Organic Carbon (6807 mg/kg ± 240), and Total Phosphorus (880 mg/kg ± 92). The Loss on Ignition at 550°C is 6.27 wt% ± 0.33.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC SQC-014
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename RTC SQC-014 | manufacturer/tradename RTC CRM090-100 | manufacturer/tradename RTC SQC-082 | manufacturer/tradename RTC SQC-003 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
-
Good day! We are interested in standard soil samples. Nutrients in the soil - what is included in this list?