Merck
PHL83252
Apocynin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′-Hydroxy-3′-methoxyacetophenone, Acetovanillone, Apocynin
Wybierz wielkość
100 MG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1080,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
637373
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
bp
263-265 °C/17 mmHg (lit.)
mp
112-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-5,11H,1-2H3
Klucz InChI
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Ku et al.
Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, 71(3) (2020-10-21)
Fatty acid ethyl esters (FAEEs), non-oxidative metabolites of ethanol, are the main causative agents of severe acute pancreatitis resulting from alcohol abuse. Pancreatic acinar cells exposed to ethanol in combination with the fatty acid palmitoleic acid (EtOH/POA) display increased levels