Kluczowe dokumenty
78945
3-Hydroxyadipic acid sodium salt
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O5 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14 (free acid basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)