Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
MUCMKTPAZLSKTL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-3-Hydroxydodecanoic acid (3HDD) is a racemic mixture of D- and L-3HDD. 3-hydroxydodecanoic acid is found as a monomer in the construction of polyhydroxyalkanoates. 3HDD is used to study the roles of β-hydroxy fatty acids in chronic inflammation and insulin resistance and the biosynthesis of diffusible signal factors involved in quorum sensing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98% |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?