Merck
76694
Supelco
2-Methylresorcinol
analytical standard
Synonim(y):
2,6-Dihydroxytoluene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Beilstein:
2042177
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
Klucz InChI
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)