Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł 1162,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-155-8
Beilstein/REAXYS Number:
2042177
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
bp
264 °C (lit.)
mp
114-120 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(O)cccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
ZTMADXFOCUXMJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description analytical standard | description 95% |
| assay 98% | assay - | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 264 °C (lit.) | bp 264 °C (lit.) | bp 277 °C (lit.) |
| mp 114-120 °C (lit.) | mp 114-120 °C (lit.) | mp 157-162 °C (lit.) |
| form solid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylresorcinol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?