Merck
66871-U
Supelco
Empore Extraction Disk solid phase extraction (SPE) Cartridge
matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
Wybierz wielkość
100 EA
1344,00 zł
1344,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1344,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
1344,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Nazwa produktu
Empore Extraction Disk Cartridge, matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
Materiały
polypropylene filter (graded density pre-filter)
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical 98-0604-0197-7
zakres etykietowania
18% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
śr. wewn. złoża
4 mm
grubość membrany
0.75 mm
pojemność
1 mL
grupa aktywna macierzy
C18-SD
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
60 Å pore size
Opis ogólny
Empore membrane SPE technology comprises of SPE particles tightly enmeshed within a network of inert PTFE fibrils (90% SPE particles : 10% PTFE, by weight). The SPE-membrane fabrication process results in a highly dense and uniform extraction medium that offers distinct advantages over traditional sorbent/packed-bed SPE products. Empore SPE technology provides a denser, more uniform extraction bed than traditional packed bed products allowing for smaller bed weights, shorter analyte to pore diffusion paths, and more efficient extractions.
Layed above the SPE membrane is a polypropylene pre-filter to prevent particulates from reaching the underlying membrane. The dense particle packing and uniform distribution within the Empore membane offers outsanding extraction efficiency and reproducibility.
Save Time & Money:
  • Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
  • Minimize SPE eluate evaporation time
  • Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
  • Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
  • Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
  • Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Cechy i korzyści
  • Reduced sample and elution volumes
  • Reduced time for eluate evaporation
  • Increase sampling throughput
  • Eliminate channeling effects
  • High and reproducible recoveries
Inne uwagi
Zalecany do ekstrakcji umiarkowanie polarnych i niepolarnych analitów z próbek wodnych (np. osocza biologicznego).
Informacje prawne
Empore is a trademark of CDS Analytical
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
CDS Analytical LLC niedawno nabyła prawa do produktów Empore od 3M Purification Inc. W fazie przejściowej użytkownik może otrzymać produkty zapakowane pod marką jednego z tych producentów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2