Przejdź do
57244
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 1mL SPE Tube, pk of 216
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
216 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for SPE Tube
Quality Segment
packaging
pk of 216
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
pore size
20 μm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 1mL SPE Tube
General description
Frits are critical components of the HPLC system design and act as a depth filter for the concurrent physical removal of small molecules. Frits are available in various materials. Medium, 20 μm porosity frits are used for crystalline precipitates and extraction applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
571845718157176
description
for use with 1mL SPE Tube, pk of 216
description
for use with 60mL SPE Tube, pk of 32
description
for use with 6mL SPE Tube, pk of 60
description
volume 12 mL, pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
compatibility
for use with 1mL SPE Tube
compatibility
for use with 60mL SPE Tube
compatibility
for use with 6mL SPE Tube
compatibility
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
packaging
pk of 216
packaging
pk of 32
packaging
pk of 60
packaging
pk of 20
pore size
20 μm
pore size
20 μm
pore size
20 μm
pore size
20 μm
description
for SPE Tube
description
for SPE Tube
description
for SPE Tube
description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)