Kluczowe dokumenty
5.04866
Sigma-Aldrich
11155 Wektor ekspresyjny - Mouse 3.2 kb Hygro Set - Novagen®
Wybierz wielkość
1 SET
3860,00 zł
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
3860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.51
3860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Novagen®
Poziom jakości
warunki przechowywania
OK to freeze
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Technologia ekspresji 11155 (Ubiquitous Chromatin Opening Element) wykazuje znaczną poprawę ekspresji genów w stabilnie transfekowanych komórkach ssaków. Ponad 50% klonów pochodzących z UCOE wykazuje wyższą ekspresję niż najlepsze wektory niepochodzące z UCOE. Wektory UCOE mogą być wykorzystywane do ekspresji przeciwciał, receptorów, enzymów, cytokin i innych materiałów biologicznych o podobnych rozmiarach. Technologia UCOE jest wygodna i łatwa w użyciu, ponieważ integruje się ze standardowymi platformami branżowymi (np. komórkami CHO, promotorami CMV, plazmidami, środkami do transfekcji, pożywkami itp.
Zestaw zawiera następujące składniki:
- 1 x 10 µg DNA
- 1 x 10 µg DNA (kontrola negatywna)
Odporność na antybiotyki: Higromycyna
NINIEJSZY PRODUKT JEST DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE DO SPRZEDAŻY INSTYTUCJOM AKADEMICKIM LUB PODMIOTOM NIEFINANSOWYM DO UŻYTKU BADAWCZEGO. Wcelu uzyskania informacji na temat komercyjnego licencjonowania technologii UCOE, w tym dla podmiotów komercyjnych, prosimy o kontakt z Marie Azzaria ([email protected]) lub Jamie Hoberg ([email protected]).
Zastosowanie
Technologia UCOE (Ubiquitous Chromatin Opening Elements) to przełomowe rozwiązanie do zrównoważonej produkcji białek rekombinowanych i rozwoju linii komórkowych w systemach ekspresji białek ssaków.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1