Kluczowe dokumenty
57405
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.5 mm, volume 1.0 mL
Wybierz wielkość
1 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
dł. × śr. wewn.
5 m × 0.5 mm
pojemność
1.0 mL
kompatybilność
for use with PHRED Reactor
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Guillermina Calo et al.
Human reproduction (Oxford, England), 32(1), 55-64 (2016-12-10)
Do human trophoblast cells modulate neutrophil extracellular trap (NET) formation, reactive oxygen species (ROS) synthesis and neutrophil apoptosis through mechanisms involving vasoactive intestinal peptide (VIP)? Trophoblast cells inhibited NET formation and ROS synthesis and enhanced neutrophil apoptosis through VIP-mediated pathways
Questions
  1. Knitted Reactor Coil의 일반적인 세척방법은 어떻게 되는지 문의 드립니다. 주사용수(물)로 세척한 후 컬럼 세척 용액(70% Acetonitrile) 으로 세척하는 방법과 컬럼 세척 용액(70% Acetonitrile) 으로만 세척하는 방법, 이 두 가지 방법을 하나의 Coil로 사용했을 때에 문제가 될 수 있을까요?
    1 answer
    1. The Knitted reactor coil is made of PTFE and is compatible with any cleaning solvent within a pH range of 1-14.